ATEH03AB6143
AstaTech, Inc.
(4-BROMOPHENYL)(PYRIDIN-2-YL)METHANAMINE HCL
Scegli un formato
SKU del venditore: F19202-25MG
231,73 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F19202-25MG
231,73 €
Iupac Name
(4-bromophenyl)(pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11BrN2.ClH/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(14)11-3-1-2-8-15-11;/h1-8,12H,14H2;1H
InChI
NNERKGVXQBQKNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F19202
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)