ATEH03AB2209
AstaTech, Inc.
3-ACETAMIDO-5-METHOXYBENZOIC ACID
Scegli un formato
SKU del venditore: A11247-100MG
209,10 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: A11247-100MG
209,10 €
Iupac Name
3-(acetylamino)-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-8-3-7(10(13)14)4-9(5-8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
CUTDJCLTOMWNGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A11247
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)