ATE959437699
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL ((4-CYANOPHENYL)(PHENYLSULFONYL)METHYL)CARBAMATE
Scegli un formato
SKU del venditore: P16913-250MG
311,51 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: P16913-250MG
311,51 €
Iupac Name
tert-butyl ((4-cyanophenyl)(phenylsulfonyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H20N2O4S/c1-19(2,3)25-18(22)21-17(15-11-9-14(13-20)10-12-15)26(23,24)16-7-5-4-6-8-16/h4-12,17H,1-3H3,(H,21,22)
InChI
WRSNHXTZVJGPKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16913
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)