Documenti fondamentali
ATE939887595
AstaTech, Inc.
1-BENZYL-3,3-DIFLUOROPIPERIDIN-4-AMINE
Scegli un formato
50 MG
190,37 €
250 MG
391,39 €
1 G
914,57 €
SKU del venditore: F52361-50MG
190,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
190,37 €
250 MG
391,39 €
1 G
914,57 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero MDL:
SKU del venditore: F52361-50MG
190,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-3,3-difluoro-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H16F2N2/c13-12(14)9-16(7-6-11(12)15)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,15H2
InChI
UYGYDHWSKUCHFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=103651
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F52361
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)