Documenti fondamentali
ATE638636248
AstaTech, Inc.
2-BROMO-5-CHLORO-4-FLUOROBENZONITRILE
Scegli un formato
250 MG
250,28 €
1 G
516,53 €
5 G
1.581,53 €
SKU del venditore: 55865-250MG
250,28 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
250,28 €
1 G
516,53 €
5 G
1.581,53 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.45
Numero MDL:
SKU del venditore: 55865-250MG
250,28 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-4-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2H
InChI
HBAXDUKYYNUUFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=98172
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55865
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)