Documenti fondamentali
ATE517248414
AstaTech, Inc.
5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,7-NAPHTHYRIDIN-3-OL HBR
Scegli un formato
50 MG
331,48 €
250 MG
994,44 €
1 G
2.658,51 €
SKU del venditore: 66263-50MG
331,48 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
331,48 €
250 MG
994,44 €
1 G
2.658,51 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.09
Numero MDL:
SKU del venditore: 66263-50MG
331,48 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2,7-naphthyridin-3-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H10N2O.BrH/c11-8-3-6-1-2-9-4-7(6)5-10-8;/h3,5,9H,1-2,4H2,(H,10,11);1H
InChI
SDAXYRVAJILURJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8439
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66263
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)