ATE514320857
AstaTech, Inc.
(5-BROMOPYRIMIDIN-2-YL)METHANAMINE HCL
About This Item
Iupac Name
(5-bromo-2-pyrimidinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6BrN3.ClH/c6-4-2-8-5(1-7)9-3-4;/h2-3H,1,7H2;1H
InChI
VSMRUKYRRGAGJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P15263
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)