Documenti fondamentali
ATE514316411
AstaTech, Inc.
(4-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PHENYL)METHANAMINE 2HCL
Scegli un formato
250 MG
103,84 €
SKU del venditore: 28647-250MG
103,84 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
103,84 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.14
Numero MDL:
SKU del venditore: 28647-250MG
103,84 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-9-1-3-10(4-2-9)13-6-5-12-8-13;;/h1-6,8H,7,11H2;2*1H
InChI
FOFRAVUBYRGMOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80939
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=28647
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)