ATE514315952
AstaTech, Inc.
4-(4-(OXETAN-3-YL)PIPERAZIN-1-YL)ANILINE
Scegli un formato
SKU del venditore: W11307-50MG
290,31 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: W11307-50MG
290,31 €
Iupac Name
4-(4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H19N3O/c14-11-1-3-12(4-2-11)15-5-7-16(8-6-15)13-9-17-10-13/h1-4,13H,5-10,14H2
InChI
NSMYDEYAHKTAGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11307
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)