Documenti fondamentali
ATE514315821
AstaTech, Inc.
8-IODOOCT-1-ENE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
8-iodooct-1-ene
Inchi Code
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
InChI
XBRJYHWTXTYAOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80377
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11175
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)