Documenti fondamentali
ATE514310518
AstaTech, Inc.
(4S)-4-(4-BROMO-BENZYL)-L-PROLINE HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.61
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2S,4S)-4-(4-bromobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2.ClH/c13-10-3-1-8(2-4-10)5-9-6-11(12(15)16)14-7-9;/h1-4,9,11,14H,5-7H2,(H,15,16);1H/t9-,11-;/m0./s1
InChI
PLADUNWTKKPQQP-ROLPUNSJSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5068
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56456
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)