Documenti fondamentali
ATE458967660
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 1-OXA-4,8-DIAZASPIRO[5.5]UNDECANE-8-CARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.35
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[5.5]undecane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-7-4-5-13(10-15)9-14-6-8-17-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChI
KSLJZAAAQPGVRM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=67340
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P11120
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)