Documenti fondamentali
ATE456787001
AstaTech, Inc.
1-ETHOXY-2,2-DIFLUOROETHANOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-ethoxy-2,2-difluoroethanol
Inchi Code
1S/C4H8F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3-4,7H,2H2,1H3
InChI
WEEOMNFWRCDRJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66035
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30106
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)