Documenti fondamentali
ATE448437205
AstaTech, Inc.
OCTA-3,5-DIYNE-1,8-DIOL
Scegli un formato
250 MG
119,81 €
1 G
453,96 €
5 G
1.349,89 €
SKU del venditore: AB11906-250MG
119,81 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
119,81 €
1 G
453,96 €
5 G
1.349,89 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
SKU del venditore: AB11906-250MG
119,81 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3,5-octadiyne-1,8-diol
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,5-8H2
InChI
FGTGRNYBZPTINT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59301
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB11906
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)