Documenti
ATE448432854
AstaTech, Inc.
1-PHENYLCYCLOHEXANOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Numero MDL:
P. eboll.
153 C/20 mmHg
Punto di fusione
58-62 C
Iupac Name
1-phenylcyclohexanol
Inchi Code
1S/C12H16O/c13-12(9-5-2-6-10-12)11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,13H,2,5-6,9-10H2
InChI
DTTDXHDYTWQDCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59528
Boiling point
153 C/20 mmHg
Melting Point
58-62 C
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75227