Documenti fondamentali
ATE448432094
AstaTech, Inc.
1-CYCLOPROPYL-2,2,2-TRIFLUORO-ETHANONE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanone
Inchi Code
1S/C5H5F3O/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI
LMJNTMDORMMGOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=58425
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=74480
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)