Documenti fondamentali
ATE443548003
AstaTech, Inc.
CIS-((6-(TRIFLUOROMETHYL)PIPERIDIN-3-YL)METHANOL
Scegli un formato
25 MG
292,88 €
100 MG
845,34 €
250 MG
1.460,38 €
SKU del venditore: 73179-25MG
292,88 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
292,88 €
100 MG
845,34 €
250 MG
1.460,38 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.17
Numero MDL:
SKU del venditore: 73179-25MG
292,88 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
((3R,6R)-6-(trifluoromethyl)piperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h5-6,11-12H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI
YOBHLDWPCVVZPC-PHDIDXHHSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56197
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73179
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)