Documenti fondamentali
ATE443546232
AstaTech, Inc.
(3-CHLORO-1-BENZOTHIEN-2-YL)METHANOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.67
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-chloro-1-benzothien-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H7ClOS/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)12-8(9)5-11/h1-4,11H,5H2
InChI
CPGKUHFGNJQXKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=54408
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71427
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)