Documenti fondamentali
ATE429356477
AstaTech, Inc.
5-AMINOPYRIMIDIN-4-OL HCL
Scegli un formato
100 MG
158,42 €
250 MG
258,26 €
1 G
513,86 €
SKU del venditore: FD7399-100MG
158,42 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
158,42 €
250 MG
258,26 €
1 G
513,86 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.56
Numero MDL:
SKU del venditore: FD7399-100MG
158,42 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-amino-4(3H)-pyrimidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3O.ClH/c5-3-1-6-2-7-4(3)8;/h1-2H,5H2,(H,6,7,8);1H
InChI
QNHQWEPCQNAAPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=37240
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=FD7399
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)