Documenti fondamentali
ATE429355532
AstaTech, Inc.
(S)-3-(PYRROLIDIN-2-YL)PYRIDINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-[(2S)-2-pyrrolidinyl]pyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/t9-/m0/s1
InChI
MYKUKUCHPMASKF-VIFPVBQESA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=46039
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS3561
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)