Documenti fondamentali
ATE429355075
AstaTech, Inc.
3-BROMO-2,7-DIMETHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE
Scegli un formato
100 MG
398,04 €
250 MG
768,13 €
1 G
2.099,38 €
SKU del venditore: CS2190-100MG
398,04 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
398,04 €
250 MG
768,13 €
1 G
2.099,38 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.09
Numero MDL:
SKU del venditore: CS2190-100MG
398,04 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-3-4-12-8(5-6)11-7(2)9(12)10/h3-5H,1-2H3
InChI
MDTPDAWPCKKFHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=44955
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2190
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)