Documenti fondamentali
ATE429354816
AstaTech, Inc.
(4-BROMOPHENYL)(THIOPHEN-2-YL)METHANONE
Scegli un formato
100 MG
165,17 €
250 MG
222,41 €
SKU del venditore: CS1413-100MG
165,17 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,17 €
250 MG
222,41 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.15
Numero MDL:
SKU del venditore: CS1413-100MG
165,17 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromophenyl)(2-thienyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H7BrOS/c12-9-5-3-8(4-6-9)11(13)10-2-1-7-14-10/h1-7H
InChI
DDUPBKRQEURUSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45395
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS1413