Documenti fondamentali
ATE428010184
AstaTech, Inc.
2,5-DIBROMO-4-HYDROXYBENZONITRILE
Scegli un formato
100 MG
177,06 €
250 MG
280,89 €
1 G
694,91 €
SKU del venditore: CL9225-100MG
177,06 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
177,06 €
250 MG
280,89 €
1 G
694,91 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.91
Numero MDL:
SKU del venditore: CL9225-100MG
177,06 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3Br2NO/c8-5-2-7(11)6(9)1-4(5)3-10/h1-2,11H
InChI
YVLPVZUEQVYPHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39689
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9225
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)