ATE413072565
AstaTech, Inc.
1-ETHYL-4-(4-NITROPHENYL)PIPERAZINE
About This Item
Iupac Name
1-ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-2-13-7-9-14(10-8-13)11-3-5-12(6-4-11)15(16)17/h3-6H,2,7-10H2,1H3
InChI
XEWICNRVCQLKIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23541
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)