Documenti fondamentali
ATE410297656
AstaTech, Inc.
1-(4-(2-BROMOETHYL)PHENYL)ETHANONE
Scegli un formato
1 G
163,84 €
5 G
346,22 €
25 G
857,42 €
SKU del venditore: CL9094-1G
163,84 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
163,84 €
5 G
346,22 €
25 G
857,42 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.1
Numero MDL:
SKU del venditore: CL9094-1G
163,84 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(2-bromoethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI
SCBYPRYCSIVASE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22760
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9094
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)