ATE398811859
AstaTech, Inc.
2-ISOPROPYLPYRIMIDIN-5-AMINE
About This Item
Iupac Name
2-isopropyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5(2)7-9-3-6(8)4-10-7/h3-5H,8H2,1-2H3
InChI
UQHUGWKIMAKEBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81917
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)