Documenti fondamentali
ATE398811585
AstaTech, Inc.
6-BROMOBENZO[B]THIOPHENE-3-CARBALDEHYDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.11
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromobenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5BrOS/c10-7-1-2-8-6(4-11)5-12-9(8)3-7/h1-5H
InChI
PBCQAUIPFVKGOW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18838
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82318
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)