Documenti fondamentali
ATE341033407
AstaTech, Inc.
3-(3,5-DICHLOROPHENYL)BENZENESULFONYL CHLORIDE
Scegli un formato
100 MG
255,69 €
250 MG
383,49 €
1 G
1.027,82 €
SKU del venditore: AR1679-100MG
255,69 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
255,69 €
250 MG
383,49 €
1 G
1.027,82 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.61
Numero MDL:
SKU del venditore: AR1679-100MG
255,69 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3',5'-dichloro[1,1'-biphenyl]-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H7Cl3O2S/c13-10-4-9(5-11(14)7-10)8-2-1-3-12(6-8)18(15,16)17/h1-7H
InChI
XJTPQWBMYWHCOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10058
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1679
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)