Documenti fondamentali
ATE245847273
AstaTech, Inc.
(S)-3-HYDROXY-1-PIPERIDIN-4-YL-PYRROLIDIN-2-ONE
Scegli un formato
250 MG
236,96 €
1 G
716,21 €
5 G
2.059,44 €
SKU del venditore: 62412-250MG
236,96 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
236,96 €
1 G
716,21 €
5 G
2.059,44 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 62412-250MG
236,96 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3S)-3-hydroxy-1-(4-piperidinyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c12-8-3-6-11(9(8)13)7-1-4-10-5-2-7/h7-8,10,12H,1-6H2/t8-/m0/s1
InChI
UDUFWKWMUILCMD-QMMMGPOBSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6930
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62412
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)