Documenti fondamentali
APOH93ED611F
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
Scegli un formato
500 MG
792,40 €
1 G
871,32 €
5 G
1.663,25 €
10 G
2.255,82 €
SKU del venditore: AA00JBT5-500MG
792,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
792,40 €
1 G
871,32 €
5 G
1.663,25 €
10 G
2.255,82 €
About This Item
Peso molecolare:
320.36
Numero MDL:
SKU del venditore: AA00JBT5-500MG
792,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2,4-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H3Br2ClF2/c8-2-3-6(11)4(9)1-5(10)7(3)12/h1H,2H2
InChI
BEXNFBZAFCAQBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-26-difluorobenzyl-bromide
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-26-difluorobenzyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)