Documenti fondamentali
APOH93ED5E71
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
199,50 €
1 G
519,60 €
SKU del venditore: PC301044-250MG
199,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
199,50 €
1 G
519,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.65
SKU del venditore: PC301044-250MG
199,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
128-130
Iupac Name
ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClF2N2O2/c1-2-18-11(17)8-7(9(13)14)15-10-6(12)4-3-5-16(8)10/h3-5,9H,2H2,1H3
InChI
MRLGSIHWKQFKDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-chloro-2-difluoromethylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
Boiling point
128-130
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-chloro-2-difluoromethylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)