Documenti fondamentali
APOH57C99C24
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H6BrFN2/c15-8-1-4-13-11(5-8)12(7-17)10-3-2-9(16)6-14(10)18-13/h1-6H
InChI
MZOGDLLSAZDULE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)