Documenti fondamentali
APOH316CDDD9
Apollo Scientific Ltd
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,6-dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO3/c1-14-7-4(10)2-3(9)5(6(7)11)8(12)13/h2H,1H3,(H,12,13)
InChI
SVZSCAVEPSEMCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)