Documenti fondamentali
APOH316CDDAF
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
88,40 €
1 G
216,00 €
SKU del venditore: PC49399-250MG
88,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
88,40 €
1 G
216,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.03
Numero MDL:
SKU del venditore: PC49399-250MG
88,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
240-243
Iupac Name
6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrFN2O2/c9-4-1-5(10)7-11-6(8(13)14)3-12(7)2-4/h1-3H,(H,13,14)
InChI
NZKZILYLERQVJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-8-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
Boiling point
240-243
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-8-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)