Documenti fondamentali
APOH11A9DD57
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-ethynylbenzoate
Scegli un formato
1 G
81,80 €
5 G
192,90 €
10 G
330,40 €
SKU del venditore: OR41056-1G
81,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
81,80 €
5 G
192,90 €
10 G
330,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
SKU del venditore: OR41056-1G
81,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
45-50
Iupac Name
methyl 3-ethynylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H8O2/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
InChI
DDXZMLZQQWVSRX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-ethynylbenzoate
Boiling point
45-50
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-ethynylbenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)