Documenti fondamentali
APOH0680BE61
Apollo Scientific Ltd
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Scegli un formato
1 G
553,70 €
SKU del venditore: OR01975-1G
553,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
553,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.62
Numero MDL:
SKU del venditore: OR01975-1G
553,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7ClN4O/c9-7-6(8(14)12-10)11-5-3-1-2-4-13(5)7/h1-4H,10H2,(H,12,14)
InChI
HZGMOGDKMHZGBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)