Documenti fondamentali
APOH03871DAB
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Scegli un formato
250 MG
199,50 €
1 G
519,60 €
5 G
1.477,70 €
SKU del venditore: PC502386-250MG
199,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
199,50 €
1 G
519,60 €
5 G
1.477,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.02
Numero MDL:
SKU del venditore: PC502386-250MG
199,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c1-14-8(13)3-2-4(10)7(12)5(9)6(3)11/h2H,1H3
InChI
HKCUQFNDBXGXNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-245-trifluorobenzoate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-245-trifluorobenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)