Documenti fondamentali
APOH03871CF9
Apollo Scientific Ltd
4-Cyclopropylpyrimidin-2-amine
Scegli un formato
250 MG
139,00 €
SKU del venditore: OR111493-250MG
139,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
139,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.17
Numero MDL:
SKU del venditore: OR111493-250MG
139,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H9N3/c8-7-9-4-3-6(10-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H2,8,9,10)
InChI
WSRWIOBLJDEDRM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-cyclopropylpyrimidin-2-amine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-cyclopropylpyrimidin-2-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)