Documenti fondamentali
APO456989181
Apollo Scientific Ltd
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
59,80 €
1 G
71,90 €
SKU del venditore: OR300142-250MG
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
59,80 €
1 G
71,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
SKU del venditore: OR300142-250MG
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11-12)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI
MTCWFNXKOCOIJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-methyl-1h-indazole-3-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-methyl-1h-indazole-3-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)