APO456876756
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: PC3603-1G
91,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC3603-1G
91,70 €
P. ebollizione
81-83
Iupac Name
3-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-5-2-6(8(13)14)4-7(3-5)15-9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI
OCLLNMRZSFBMBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)