APO456876470
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Scegli un formato
SKU del venditore: OR25547-250MG
175,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR25547-250MG
175,30 €
Iupac Name
5-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Inchi Code
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4-5(9-13-8-4)6(3)10(11)12/h1-2H
InChI
JJXNKZYCHQVCND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-4-nitro-213-benzoxadiazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)