Documenti fondamentali
APO456798527
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Scegli un formato
1 G
61,60 €
SKU del venditore: PC9296-1G
61,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
61,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
SKU del venditore: PC9296-1G
61,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
49-51
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)10)8(9)11/h2-4H,1H3
InChI
ZMPICCMPENQNFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Synonym
3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
Flash Point
133/12mm
Boiling point
49-51
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)