APO456790924
Apollo Scientific Ltd
8-Amino-7-methylquinoline
Scegli un formato
SKU del venditore: OR14149-1G
390,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR14149-1G
390,90 €
P. ebollizione
46-48
Iupac Name
7-methyl-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-4-5-8-3-2-6-12-10(8)9(7)11/h2-6H,11H2,1H3
InChI
LOVKAXWPSDVFJO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-7-methylquinoline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)