APO455838806
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: PC9552-1G
59,80 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC9552-1G
59,80 €
P. ebollizione
38
Iupac Name
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
DSMSXBUFGYTQPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)