Documenti fondamentali
APO455837979
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
86,20 €
5 G
159,90 €
25 G
432,70 €
SKU del venditore: PC7383-1G
86,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
86,20 €
5 G
159,90 €
25 G
432,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.5
Numero MDL:
SKU del venditore: PC7383-1G
86,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI
PBCSNHSXUSMNOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-fluorobenzylamine-hydrochloride
Synonym
(2-Bromo-4-fluorophenyl)methylamine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-fluorobenzylamine-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)