Documenti fondamentali
APO455837860
Apollo Scientific Ltd
2',3',6'-Trifluoroacetophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(2,3,6-trifluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c1-4(12)7-5(9)2-3-6(10)8(7)11/h2-3H,1H3
InChI
INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluoroacetophenone
Synonym
1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 1-Oxo-1-(2,3,6-trifluorophenyl)ethane
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluoroacetophenone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)