APO455837284
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
About This Item
Iupac Name
1-bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)