Documenti fondamentali
APO455837261
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F4N/c9-6-1-2-7(8(10,11)12)5(3-6)4-13/h1-3H
InChI
SQAZPEKSXOYPDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Synonym
2-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)