APO455836948
Apollo Scientific Ltd
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: PC51027-1G
52,80 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC51027-1G
52,80 €
Iupac Name
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(13)3-6/h1-4,13H
InChI
YHYNJGHMBMXAFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-4-trifluoromethylbenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)