APO455836876
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Scegli un formato
SKU del venditore: PC50106-250MG
210,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC50106-250MG
210,50 €
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H3BrF4N2O2/c8-2-1-3(14(15)16)6(13)4(5(2)9)7(10,11)12/h1H,13H2
InChI
BLAKCIFWVCDGMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-trifluoromethylaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)